missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MACC1 Antibody (CL0856) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
MACC1 Monoclonal antibody specifically detects MACC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | MACC1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL0856 |
| Conjugué | Alexa Fluor 700 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | metastasis associated in colon cancer 1, SH3 domain-containing protein 7a5,7A5 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q6ZN28, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?