Learn More
PD-L1 Antibody (2341A), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals FAB90783PECY7
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 30024029
  • 708.00€ / 0.10mL
Description
PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PD-L1
Monoclonal
PE-Cyanine7
PBS
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Primary
Mouse
Purified
Flow Cytometry
2341A
Flow Cytometry
Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PD-L1/B7-H1, Phe19-His239, Accession # Q9EP73
0.1 mL
Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
29126
Store at 4C in the dark. Do not freeze.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.