missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Respiratory Syncytial Virus RSS-2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-93587AF405
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Respiratory Syncytial Virus RSS-2 Polyclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus RSS-2 in Nonspecies specific, Virus samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Respiratory Syncytial Virus RSS-2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| All species, Virus | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 405 | |
| Fusion glycoprotein F0, Fusion glycoprotein F1, Fusion glycoprotein F2, RS virus, RSV | |
| Reacts with residues 201-211 KQLLPIVNKQSC of the 63 kDa RSV F protein. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu