missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK3/RIP3 Antibody (1312A), PE, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-76800PE

Code nomenclature Nacres: NA.46

474.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 18624581

  • 551.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

RIPK3/RIP3 Monoclonal antibody specifically detects RIPK3/RIP3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis