missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCP3/SYCP3 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Code produit 18592581 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18592581 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18592581 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB300231PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SCP3/SYCP3 Polyclonal antibody specifically detects SCP3/SYCP3 in Human, Mouse, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SCP3/SYCP3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formule PBS
Alias de gène MGC71888, SCP3, SCP-3, SCP3 chromosome 3 open reading frame 8, SCP3 COR1, synaptonemal complex protein 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide made to the C-terminal region of the mouse SCP3 protein. [UniProt# P70281]
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 50511
Espèces cibles Human, Mouse, Chicken
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.