missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLAM/CD150 Antibody (110), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-89679APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SLAM/CD150 Monoclonal antibody specifically detects SLAM/CD150 in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| SLAM/CD150 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 110 | |
| Sandwich ELISA Capture | |
| CD 150, CD150IPO-3, CDw150, signaling lymphocytic activation molecule, signaling lymphocytic activation molecule family member 1, SLAMCD150 antigen | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SLAM/CD150 (Accession#: NP_003028.1; Met1-Pro258). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Hematopoietic Stem Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 6504 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu