missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST2/IL-33R Antibody (2154E) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Code produit 30174328 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30174328 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30174328 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB10118JF669

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

ST2/IL-33R Monoclonal antibody specifically detects ST2/IL-33R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ST2/IL-33R
Applications Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 2154E
Conjugué Janelia Fluor 669
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DER4ST2growth stimulation-expressed, FIT-1, IL33R, interleukin 1 receptor-like 1, interleukin 1 receptor-related protein, interleukin-1 receptor-like 1, MGC32623, Protein ST2, ST2L, ST2V, T1homolog of mouse growth stimulation-expressed
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human ST2/IL-33 R, Lys19-Phe328, Accession # Q01638
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9173
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.