Learn More
Thermo Scientific™ Tubes individuels 0.5 ml
Minimisez les pertes d’échantillons grâce aux bouchons plats à clipser de ces tubes individuels de 0.5 ml pour applications de PCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB-0350/P
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.52000kg
Description
Les tubes individuels de 0.5 ml sont dotés d’un bouchon à clipser, disponible en forme de dôme ou plat. Ces tubes sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0.5 ml et peuvent être utilisés dans des applications de PCR et de stockage d‘échantillons.
Highlights
- Suitable for 0.5 mL thermal cycler blocks
- 0.6 mL maximum tube capacity when closed
- Integral ‘snap shut’ cap
- Available with flat or domed caps
Applications
- PCR
- Sample storage
Spécification
Certified free from human DNA, RNases, and DNases. | |
0.5 mL Flat Cap Tubes (Purple) | |
Polypropylene |
Purple | |
1000 | |
Tube |