Learn More
Microspec™ 1 Rouleau de ruban d’autoclavage
Rouleau de ruban d’autoclavage
5.65€ - 7.70€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
max. (métrique) | 121°C |
Quantité | 1 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16695482
|
Microspec™
X2 |
25 mm x 52 m |
7.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16605492
|
Microspec™
X3 |
19 mm x 51 m |
7.28€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16615492
|
Microspec™
X4 |
12 mm x 50 m |
5.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Autoclavables
- Différentes tailles disponibles
Spécification
Autoclavables | |
121°C | |
1 |