Learn More
Wheaton™ Tube de collecte d’urine 10 ml avec étiquette imprimée
Récipient stérile garantissant la sécurité des échantillons et la sécurité de l’utilisateur avec d’excellentes performances sans fuite.
191.00€ - 222.00€
Spécification
Type de bouchon | Bouchon à vis |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Forme du fond | Rond |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16474959
|
Wheaton™
327220 |
Étiquette, godet de prélèvement |
191.00€
450 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16404969
|
Wheaton™
327230 |
Étiquette, godet de prélèvement, acide borique |
222.00€
450 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Large gamme de récipients pour répondre à la plupart des besoins de l’utilisateur
- Avec godet de prélèvement
Spécification
Bouchon à vis | |
PS | |
Rond | |
16 mm | |
100 mm | |
Oui | |
50 Paquets |
Oui | |
Stérile | |
Directive européenne 98/79/CE | |
Analyse d’urine | |
Imprimé | |
450/Carton | |
10 mL |