Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues à aiguille fixe, raccordement LTN, calibre 22, longueur d’aiguille 5,08 cm (2 po)
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Marque:  Hamilton™ 81343
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.03400kg
Code produit. 10455631
  • 91.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
Embouts de seringues série 1000
  • Aiguille fixe avec embout Luer (LTN) : pour les seringues de volume moyen, les aiguilles sont soudées dans le corps de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 33-10
    • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
    • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
    TLL sans bride
Spécification
Spécification
Non autoclavable
22 G
0,016 in
0,028 in
4,6 mm
0,72 mm
2 po
200°psi
50°C
Modèle 1001
Chaque
Cône
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
0,18 in
0,41 mm
0,355 in
9,02 mm
Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides
Seringue Gastight
122°F
50°F
5
1 ml
Embout Luer, fixe