missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Non-Metals Standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL in 5% HCl, tr. HF, VHG™
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Non-Metals Standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL in 5% HCl, tr. HF
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic |
| CAS | 7723-14-0, 7782-49-2, 7440-42-8, 13494-80-9, 7704-34-9, 7440-21-3 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 99.96 μg/mL/Selenium 99.97 μg/mL/Boron 99.99 μg/mL/Tellurium 99.99 μg/mL/Sulfur 100 μg/mL/Silicon 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Non-Metals Standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL in 5% HCl, tr. HF, VHG™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu