missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Selenium AA Standard: Se @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™ Code produit.: 17927129

Selenium AA Standard: Se @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™

Code produit. 17927129
100 mL, 100mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

Code produit. 17927129

Marque: VHG Labs VHGAASEN100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Selenium AA Standard: Se @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Selenium
CAS 7782-49-2
Méthodes AA/GFAA
Noms d’analytes ou de composants Selenium
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire Se
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme elenium, elemental, Vandex
Formule InChI InChI=1S/Se
SMILES [Se]
Nom IUPAC selenium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 78.96
Quantité 100 mL
Poids de la formule 79.9165 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Selenium AA Standard: Se @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™ >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis