missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin 13 Antibody (PP13/1161), PE, Novus Biologicals™

Code produit 18685487 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
100 μg, PE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18685487 100 μg, PE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18685487 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254358PE

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin 13 Monoclonal antibody specifically detects Galectin 13 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Galectin 13
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PP13/1161
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène beta-galactoside-binding lectin, EC 3.1.1.5, gal-13, GAL13, galectin-13, lectin, galactoside-binding, soluble, 13, PLAC8galectin 13, Placental protein 13, Placental tissue protein 13, PP13galactoside-binding soluble lectin 13
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human Galectin 13 protein fragment (aa23-134) (Uniprot: Q9UHV8)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29124
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.