missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myelin PLP Antibody (PLP1/4259), DyLight 350, Novus Biologicals™

Code produit 18566264 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18566264 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18566264 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308534UV

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Myelin PLP Monoclonal antibody specifically detects Myelin PLP in Human, Mouse, Rat, Bovine, Reptile samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Myelin PLP
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PLP1/4259
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène HLD1, lipophilin, major myelin proteolipid protein, MMPL, myelin proteolipid protein, PLP, PLP/DM20, PMD, proteolipid protein 1, spastic paraplegia 2, uncomplicated, SPG2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Synthetic peptide GRGTKF that recognizes the C terminal region (aa272-277) of Myelin PLP protein. (Uniprot: P60201)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5354
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Bovine, Reptile
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.