missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CYP3A7 Polyclonal antibody specifically detects CYP3A7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | CYP3A7 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 μg/mL |
| Formule | PBS, 2% Sucrose |
| Numéro d’ordre du gène | P24462 |
| Alias de gène | CYPIIIA7, cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 7, Cytochrome P450-HFLA, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, microsomal monooxygenase, subfamily IIIA, polypeptide 7, xenobiotic monooxygenase |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?