Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Small
Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
Marque: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET07-5 07-5
Informations supplémentaires : Poids : 1.81800kg
Description
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Recommandé pour une utilisation en conjonction avec le sachet de stérilisation en Tyvek™ secondaire
- Hydrophobe
- Excellente barrière microbienne
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Non pelucheux - catégorie (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable | |
Aucun | |
Oui | |
Équipement pharmaceutique | |
Non stérile | |
<250°F | |
7,5 x 7,5 in | |
19 cm | |
19 cm |
COC | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Tyvek | |
Vapeur | |
<125°C | |
7,5 in | |
7,5 in |