Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Small
Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
251.00€ - 1165.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | COC |
Type de bouchon | Aucun |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17738437
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0203 |
3 x 2 in |
535.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17748437
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0303 |
3 x 3 in |
640.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17758437
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0306 |
6 x 3 in |
805.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17768437
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0404 |
4 x 4 in |
705.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17778437
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0406 |
6 x 4 in |
970.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17788437
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0518 |
18 x 5 in |
435.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17798437
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0536 |
36 x 5 in |
740.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17708447
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0606 |
6 x 6 in |
251.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17718447
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET07-5 07-5 |
7,5 x 7,5 in |
285.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17728447
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0707 |
7 x 7 in |
268.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17738447
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0808 |
8 x 8 in |
301.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17748447
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0810 |
10 x 8 in |
427.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17758447
|
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0836 |
36 x 8 in |
1165.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Designed for Steam Sterilization
- Recommended for Use in Conjunction with a Secondary Tyvek™ Sterilization Pouch
- Hydrophobic
- Excellent Microbial Barrier
- Resists Tearing and Punctures
- Lint-Free - Category (Helmke Drum)
- Manufactured and Packaged in a ISO 6 Cleanroom
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spécification
Autoclavable | |
Aucun | |
Oui | |
Équipement pharmaceutique | |
Non stérile | |
<250°F |
COC | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Tyvek | |
Vapeur | |
<125°C |