Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag
Autoclave Stopper Bags for Steam Sterilization. Medical Grade DuPont Tyvek and HDPE film materials yields superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts.
Marque: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS1414
Informations supplémentaires : Poids : 9.52910kg
Description
- Conçus pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique (bouchons)
- Le côté en 1073B Tyvek™ permet une pénétration de la vapeur pendant la stérilisation
- Côté film en PEHD semi-transparent
- Résistance aux chocs
- Joints d’usine doubles résistants
- Barrière microbienne exceptionnelle
- Résiste aux déchirures et aux perforations des pièces de machine tranchantes et lourdes
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec tous les envois
Spécification
Autoclavable | |
5,4 L | |
Scellage à chaud | |
Oui | |
Équipement pharmaceutique | |
Non stérile | |
<250°F | |
14 x 14 in | |
35,6 cm | |
35,6 cm |
182 oz. | |
COC | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Tyvek | |
Vapeur | |
<125°C | |
14 in | |
14 in |