Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 10mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
67.50€ - 94.10€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
---|---|
Couleur | Transparent |
Pré-fendu | Non |
Volume (métrique) | 2 ml |
Nb par paquet | 100 |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11311660
|
Thermo Scientific™
C4010-17 |
Verre transparent ; Bouchon bleu clair ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc | 2 ml | Bleu clair |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12473628
|
Thermo Scientific™
C4010-17W |
I-D en verre transparent ; Bouchon bleu clair ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc | 2 ml | Bleu clair |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11993489
|
Thermo Scientific™
C4010-21 |
Verre transparent ; Bouchon bleu clair ; Septum en PTFE vierge blanc | 2 ml | Bleu clair |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12403658
|
Thermo Scientific™
C4010-57 |
Verre transparent ; Bouchon blanc ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc | 2 ml | Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12433658
|
Thermo Scientific™
C4010-57W |
I-D en verre transparent ; Bouchon blanc ; Septum Shimadzu en PTFE / silicone | 2 ml | Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12473668
|
Thermo Scientific™
C4010-67 |
Verre transparent ; Bouchon noir ; Septum en PTFE / silicone | 2 ml | Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12403678
|
Thermo Scientific™
C4010-67W |
I-D en verre transparent ; Bouchon noir ; Septum en PTFE / silicone | 2 ml | Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12453608
|
Thermo Scientific™
C4010-017W |
I-D en verre transparent ; Bouchon bleu clair ; Septum en PTFE / silicone | 2 ml | Bleu clair |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Descrizione
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique de flacons transparents de 10 mm Thermo Scientific™ National™ contient 100 flacons en verre transparent assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont conditionnés dans des plateaux de flacons pratiques à couvercle transparent ou dans des sachets en PE économiques.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Les plateaux contiennent les flacons à la verticale ce qui facilite le remplissage et permet de conserver les flacons en ordre
Specifica
12 mm | |
Non | |
100 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
10-425 mm |
Transparent | |
2 ml | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm) | |
10-425 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.