Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 10 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 10-425
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
220.00€ - 300.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
---|---|
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12696575
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | Rouge-orange, Noir, Black | 1,3 mm |
286.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12616585
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange, Noir, Black | 1 mm |
220.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12606585
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Noir | 1,3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- 10 mm
- PP
- Bouchon à vis, noir
- Bouchons fermés
- Joint combiné
Spécification
10 mm | |
GC, HPLC | |
Bouchon à vis |
PP | |
100 | |
10-425 |