Learn More
Hanna Instruments™ Réactifs de remplacement du kit de test chimique
Réactifs préfabriqués préparés avec des produits chimiques de haute pureté pour une utilisation aisée. Les réactifs de remplacement du kit de test chimique Hanna Instruments™ sont prémesurés pour des titrations rapides et précises à l’aide du kit de test chimique Hanna approprié.
Marque: Hanna Instruments™ HI3831F050
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Description
Ces réactifs de haute qualité sont fabriqués à Hann' en tant qu’installation de pointe et sont clairement indiqués avec le numéro de lot et la date d’expiration de chaque paquet/flacon pour la traçabilité. Les ensembles de réactifs de titration de remplacement offrent des économies importantes par rapport à l’achat d’un kit de test entièrement nouveau.
Les réactifs de remplacement du kit d’essai chimique sont disponibles pour les kits d’essai chimique suivants :
- Kit de test d’acidité
- Kit de test d’alcalinité
- Kit de test d’acide ascorbique
- Kit de test de dioxyde de carbone
- Kit de test du chlorure
- Kit de test de l’oxygène dissous
- Kit de test du chlore libre et total (plage basse, moyenne, haute)
- Kit de test du chlore libre
- Kit de test du chlore total
- Kit de test du fer (plage moyenne)
- Kit de test de phosphate
- Kit de test de salinité
- Kit de test sulfite
- Kit de test de dureté totale
Spécification
DPD (N,N-diéthyl-p-phénylènediamine) | |
Kit de test chimique de chlore libre HI 3831F | |
50 | |
0 à 2,5 mg/l (ppm) | |
Kit de test du chlore libre |
Détermination du chlore libre | |
Flacons avec bouchon de protection et instructions | |
1 kit | |
Titration |