Learn More
Hanna Instruments™ Réactifs de remplacement du kit de test chimique
Réactifs préfabriqués préparés avec des produits chimiques de haute pureté pour une utilisation aisée. Les réactifs de remplacement du kit de test chimique Hanna Instruments™ sont prémesurés pour des titrations rapides et précises à l’aide du kit de test chimique Hanna approprié.
32.95€ - 153.77€
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Nbre de tests | Méthode de test | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Nbre de tests | Méthode de test | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11662380
|
Hanna Instruments™
HI3831F050 |
Détermination du chlore libre | 50 | Titration |
35.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10029633
|
Hanna Instruments™
HI3833-050 |
Phosphate determination | 50 | Titration |
32.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11743629
|
Hanna Instruments™
HI38020200 |
Détermination,du chlore libre et total | 100 chacun (200 au total) | Titration |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11773243
|
Hanna Instruments™
HI3822100 |
Détermination des sulfites | 110 | Iodométrie |
153.77€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11783243
|
Hanna Instruments™
HI3850100 |
Détermination de l’acide ascorbique | 100 | Iodométrie |
133.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Ces réactifs de haute qualité sont fabriqués à Hann' en tant qu’installation de pointe et sont clairement indiqués avec le numéro de lot et la date d’expiration de chaque paquet/flacon pour la traçabilité. Les ensembles de réactifs de titration de remplacement offrent des économies importantes par rapport à l’achat d’un kit de test entièrement nouveau.
Les réactifs de remplacement du kit d’essai chimique sont disponibles pour les kits d’essai chimique suivants :
- Kit de test d’acidité
- Kit de test d’alcalinité
- Kit de test d’acide ascorbique
- Kit de test de dioxyde de carbone
- Kit de test du chlorure
- Kit de test de l’oxygène dissous
- Kit de test du chlore libre et total (plage basse, moyenne, haute)
- Kit de test du chlore libre
- Kit de test du chlore total
- Kit de test du fer (plage moyenne)
- Kit de test de phosphate
- Kit de test de salinité
- Kit de test sulfite
- Kit de test de dureté totale
Spécification
1 Set |