Learn More
Hanna Instruments™ Réactifs de remplacement du kit de test chimique
Réactifs préfabriqués préparés avec des produits chimiques de haute pureté pour une utilisation aisée. Les réactifs de remplacement du kit de test chimique Hanna Instruments™ sont prémesurés pour des titrations rapides et précises à l’aide du kit de test chimique Hanna approprié.
Marque: Hanna Instruments™ HI3822100
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7664-93-9 Poids : 0.25000kg Transport : UN number : 2796 Chem class : 8 Pack group : II
Description
Ces réactifs de haute qualité sont fabriqués à Hann' en tant qu’installation de pointe et sont clairement indiqués avec le numéro de lot et la date d’expiration de chaque paquet/flacon pour la traçabilité. Les ensembles de réactifs de titration de remplacement offrent des économies importantes par rapport à l’achat d’un kit de test entièrement nouveau.
Les réactifs de remplacement du kit d’essai chimique sont disponibles pour les kits d’essai chimique suivants :
- Kit de test d’acidité
- Kit de test d’alcalinité
- Kit de test d’acide ascorbique
- Kit de test de dioxyde de carbone
- Kit de test du chlorure
- Kit de test de l’oxygène dissous
- Kit de test du chlore libre et total (plage basse, moyenne, haute)
- Kit de test du chlore libre
- Kit de test du chlore total
- Kit de test du fer (plage moyenne)
- Kit de test de phosphate
- Kit de test de salinité
- Kit de test sulfite
- Kit de test de dureté totale
Spécification
Détermination des sulfites | |
Flacons avec bouchon de protection et instructions | |
1 kit | |
Deux plages | |
Kit de réactifs |
Kit de test chimique HI3822 sulfite | |
110 | |
0 à 20 mg/l et 0 à 200 mg/l | |
Iodométrie |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.