Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose (NC) non stériles série 11301
Marque:  Sartorius™ 11301--37------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.08100kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Code produit. 10022371
  • 174.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 13-02-2023
Spécification
Autoclavables
Blanc
Nitrate de cellulose
8 μm
750 ml/min/cm2/bar
100/boîte
130 μm
37 mm
0.3bar
Filtre à membrane
Nitrate de cellulose
Non stérile
Pour de nombreuses applications de laboratoire générales où une membrane à adsorption non spécifique élevée est adaptée
100
Filtre à membrane
37 mm