Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose (NC) non stériles série 11303
11303 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
Marque: Sartorius™ 11303--47------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Membrane nitrate de cellulose• Dosage des phosphates et marquage 32P
• Microbiologie
• Membrane sans phosphate
• Seuil 0,45μm idéal pour dosage des phosphates dans l'eau et marquages radioactifs 32P
• Membrane NC
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Filtre à membrane | |
Nitrate de cellulose | |
1,2 μm | |
200 ml/min/cm2/bar | |
Boîte de 100 | |
5 mil | |
Filtre à membrane | |
47 mm |
1 bar | |
Single-use | |
Disc | |
Nitrate de cellulose | |
Non stérile | |
Pour de nombreuses applications de laboratoire générales où une membrane à adsorption non spécifique élevée est adaptée | |
100 Pk. | |
130 μm | |
1.9 in. | |
47 mm |
Sécurité et traitement
- X100 MB NC 47 MM 1,2µM
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose