Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose (NC) non stériles série 11303
96.45€ - 289.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Point à bulle 1 bar
Couleur Blanc
Type de filtre Filtre à membrane
Matériau Nitrate de cellulose
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Diamètre (métrique) de la membrane Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) de la membrane Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
10393441
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
11303--47------N
47 mm Non stérile
196.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10058070
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
11303--50------N
50 mm Non stérile
207.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10632412
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
11303--90------G
90 mm Non stérile
218.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-06-2024
pour voir le stock disponible 
10419511
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
11303--50----ACN
50 mm Stérile Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10699982
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
11303--13------N
13 mm Non stérile Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Membrane nitrate de cellulose
• Dosage des phosphates et marquage 32P
• Microbiologie
• Membrane sans phosphate
• Seuil 0,45μm idéal pour dosage des phosphates dans l'eau et marquages radioactifs 32P
• Membrane NC
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
Nitrate de cellulose
1,2 μm
Pour de nombreuses applications de laboratoire générales où une membrane à adsorption non spécifique élevée est adaptée
Filtre à membrane
1 bar
Filtre à membrane
Nitrate de cellulose
200 ml/min/cm2/bar
130 μm