Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose (NC) non stériles série 11303
Marque:  Sartorius™ 11303--13------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Code produit. 10699982
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
Autoclavables
Blanc
Nitrate de cellulose
1,2 μm
200 ml/min/cm2/bar
100/boîte
Filtre à membrane
13 mm
1 bar
Filtre à membrane
Nitrate de cellulose
Non stérile
Pour de nombreuses applications de laboratoire générales où une membrane à adsorption non spécifique élevée est adaptée
130 μm
13 mm