Learn More
Gilac™ 120 L Support Sac et Couvercle
Support sac 120 L avec couvercle jaune. Le couvercle peut rester en position ouverte (ouverture manuelle) ou s'ouvrir et se refermer (quand il est actionné avec la pédale).
160.00€ - 168.00€
Spécification
Type de produit | Bag Holder |
---|---|
Autoclavable | Not Autoclavable |
Capacité (métrique) | 120 L |
Jetable | Reusable |
À utiliser avec (équipement) | Bin Bags |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942884
|
Gilac™
G619041 |
White |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15932884
|
Gilac™
G619022 |
Blue |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le couvercle peut rester en position ouverte (ouverture manuelle) ou s'ouvrir et se refermer (quand il est actionné avec la pédale)
- La pédale permet également d'éviter les contaminations
- Support sac équipé de 2 roues pour faciliter le déplacement. 2 roues supplémentaires sont disponibles en option
- Mise en place et extraction du sac très facile
- La poignée droite, à l'arrière, permet un meilleur positionnement contre les murs
- 5 couleurs de couvercle adaptées au tri sélectif sont disponibles
- Support sac livré à assembler
Spécification
Bag Holder | |
120 L | |
Bin Bags | |
Non-sterile | |
2.1 ft. | |
1.6 ft. | |
3.2 ft. | |
13.9 lb. |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
HDPE | |
640 x 500 x 970 mm | |
640 mm | |
500 mm | |
970 mm | |
6.3 kg |