Learn More
Ratiolab™ Séparateurs de boîte cryogénique de 136 x 136 mm
Un accessoire pour le transport et le stockage des produits en toute sécurité dans des conditions de congélation.
Marque: Ratiolab™ 5120120
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Description
- En carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures jusqu’à −80°C
- Finition hydrofuge
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
10/Paquet | |
Séparateur pour boîte cryogénique | |
Résistant à la température jusqu'à −80°C | |
136 mm | |
5 x 5 |
Carton | |
Stockage/transport par congélation | |
30 mm | |
136 mm |