Learn More
Ratiolab™ Séparateurs de boîte cryogénique de 136 x 136 mm
Un accessoire pour le transport et le stockage des produits en toute sécurité dans des conditions de congélation.
15.15€ - 18.90€
Spécification
Quantité | 10/Paquet |
---|---|
Matériau | Carton |
Type de produit | Séparateur pour boîte cryogénique |
À utiliser avec (application) | Stockage/transport par congélation |
Conditions de stockage | Résistant à la température jusqu'à −80°C |
Code produit | Marque | Array | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10354103
|
Ratiolab™
5120120 |
5 x 5 | 30 mm |
18.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10028972
|
Ratiolab™
5120123 |
5 x 5 mm | 65 mm |
18.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10374343
|
Ratiolab™
5120132 |
40 mm |
18.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10272913
|
Ratiolab™
5120140 |
7 x 7 mm | 30 mm |
15.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10680134
|
Ratiolab™
5120142 |
7 x 7 | 40 mm |
18.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10571265
|
Ratiolab™
5120151 |
8 x 8 | 40 mm |
18.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10487233
|
Ratiolab™
5120182 |
25 mm |
18.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en carton résistante à des températures extrêmement basses
- Pour le stockage des échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu’à −80°C
- Finition hydrofuge
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
10/Paquet | |
Séparateur pour boîte cryogénique | |
Résistant à la température jusqu'à −80°C | |
136 mm |
Carton | |
Stockage/transport par congélation | |
136 mm |