Learn More
Ratiolab™ Séparateurs de boîte cryogénique de 136 x 136 mm
Un accessoire pour le transport et le stockage des produits en toute sécurité dans des conditions de congélation.
Marque:  Ratiolab™ 5120142
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Code produit. 10680134
  • 18.80€ / 10 pièces
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
  • En carton résistant aux températures ultra basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures jusqu’à −80°C
  • Finition hydrofuge
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
10/Paquet
Séparateur pour boîte cryogénique
Résistant à la température jusqu'à −80°C
136 mm
7 x 7
Carton
Stockage/transport par congélation
40 mm
136 mm