Learn More
Fisherbrand™ Joint serti de 13 mm, argent, bouchon de démontage central, septum assemblé
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™
627.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Septa Pharma-Fix | |
Bleu, Gris | |
Aluminium | |
100 | |
Shore A 50° |
PTFE/butyle | |
13 mm | |
HPLC | |
2 mm |