Learn More
Fisherbrand™ Joint serti de 13 mm, argent, bouchon de démontage central, septum assemblé
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
269.00€ - 660.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE/butyle |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Type | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11874960
|
Fisherbrand™
|
Shore A 50° | Bleu, Gris |
660.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11814970
|
Fisherbrand™
|
Shore A 55° | Gris, Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
PTFE/butyle | |
Aluminium | |
100 | |
Shore A 55° |
13 mm | |
HPLC | |
2 mm |