missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

14-3-3 epsilon Antibody (CPTC-YWHAE-1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 18202496 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18202496 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18202496 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP279944AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

14-3-3 epsilon Monoclonal specifically detects 14-3-3 epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène 14-3-3 epsilon
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CPTC-YWHAE-1
Conjugué Alexa Fluor 647
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 14-3-3 epsilon, 14-3-3 protein epsilon, FLJ45465, FLJ53559,14-3-3E, KCIP-1, MDCR, MDS, mitochondrial import stimulation factor L subunit, protein kinase C inhibitor protein-1, tyrosine 3/tryptophan 5 -monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilonpolypeptide
Symboles de gène(s) YWHAE
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human full-length 14-3-3 epsilon protein (Uniprot: P62268)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7531
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.