Learn More
14-3-3 epsilon Antibody (CPTC-YWHAE-1), PerCP, Novus Biologicals™
Code produit 18605761 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605761 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18605761 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP279944PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
14-3-3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects 14-3-3 epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène 14-3-3 epsilon
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone CPTC-YWHAE-1
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène 14-3-3 epsilon, 14-3-3 protein epsilon, FLJ45465, FLJ53559,14-3-3E, KCIP-1, MDCR, MDS, mitochondrial import stimulation factor L subunit, protein kinase C inhibitor protein-1, tyrosine 3/tryptophan 5 -monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilonpolypeptide
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human full-length 14-3-3 epsilon protein (Uniprot: P62268)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7531
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus