missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
14-3-3 gamma Antibody (13C9), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-26246-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
14-3-3 gamma Monoclonal antibody specifically detects 14-3-3 gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spécification
| 14-3-3 gamma | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| 13C9 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| 14-3-3 gamma, 14-3-3 protein gamma, 14-3-3GAMMA, KCIP-1, Protein kinase C inhibitor protein 1, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, gammapolypeptide | |
| A synthesized peptide derived from Human 14-3-3 gamma [UniProt P61981] | |
| 50 μL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 7532 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu