Learn More
14-3-3 sigma/Stratifin Antibody (CPTC-SFN-2), Biotin, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
14-3-3 sigma/Stratifin Monoclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigène | 14-3-3 sigma/Stratifin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CPTC-SFN-2 |
| Conjugué | Biotin |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Recombinant human full-length 14-3-3 sigma/Stratifin protein (Uniprot: P31947) |
| Méthode de purification | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?