Learn More
14-3-3 sigma/Stratifin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Spécification
Antigène 14-3-3 sigma/Stratifin
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18671956
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-99631-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18633576
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-99631-50ul
50 μg
227.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
14-3-3 sigma/Stratifin Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
14-3-3 sigma/Stratifin
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication
0.2 um filtered solution in PBS
2810
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate
Polyclonal
Purified
RUO
Human
14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human 14-3-3 sigma/Stratifin (Accession#: NP_006133.1; Met1-Ser248).
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.