Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 15 ml
Zone d’écriture antibavure brevetée
Marque: Labcon™ 3141-335-026-9
195.37 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.69800kg
Description
- Tube à centrifuger conique
- Disponibles avec bouchons à vis plats fixés incluant un joint en élastomère moulé intégré ou un bouchon à clipser
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 17 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Autoclavables
- Capacité : 15 ml
- Fabriqué aux États-Unis
Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux.
Spécification
Conformes aux normes ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE DIV, IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
25 tubes/portoir en PP réutilisable | |
SuperClear™ | |
17 mm | |
Oui | |
Bouchon à vis plat fixé | |
De 2 à 15 par incréments de 0,5 |
Naturel | |
Oui | |
Portoir | |
Stérile | |
Autoclavables | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Conique | |
Oui |