Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 15 ml
Zone d’écriture antibavure brevetée
17.60€ - 216.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 15 ml |
---|---|
Matériau | Résine USP classe VI polypropylène |
Autoclavable | Autoclavables |
Taille du bouchon | 17 mm |
Déclaration de pureté | Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines |
Code produit | Marque | Stérilité | Type de bouchon | Conditionnement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Type de bouchon | Conditionnement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16684022
|
Labcon™
3131-325-006-9 |
Stérile | Bouchon à vis plat fixé | Emballé | 10 tubes/sachet IntegraPack™ |
216.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16684032
|
Labcon™
3141-330-016-9 |
Non stérile | Bouchon à vis plat fixé | Portoir | 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles |
149.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16694032
|
Labcon™
3141-335-016-9 |
Stérile | Bouchon à vis plat fixé | Portoir | 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles |
150.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16604042
|
Labcon™
3141-335-026-9 |
Stérile | Bouchon à vis plat fixé | Portoir | 25 tubes/portoir en PP réutilisable |
206.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16604032
|
Labcon™
3131-345-006-9 |
Stérile | Bouchon à vis plat fixé | Emballé | 50 tubes/sachet |
127.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16694022
|
Labcon™
3131-340-006-9 |
Non stérile | Bouchon à vis plat fixé | Emballé | 50 tubes/sachet |
109.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16614042
|
Labcon™
3141-870-006-9 |
Non stérile | Bouchon à vis plat fixé | Emballé | 500 tubes/sachet, 500 bouchons/sachet |
88.95€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17285694
|
Labcon™
3131-165-006-9 |
Stérile | Bouchon à vis plat fixé | Emballé | 1 tube/sachet, 100 sachets/boîte |
204.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17507906
|
Labcon™
3121-800-010-9 |
Non stérile | Bouchon à vis plat fixé | Emballé | 1000 tubes/sachet |
136.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16644042
|
Labcon™
3142-870-006-9 |
Non stérile | Bouchon de type capsule | Emballé | 500 tubes/sachet, 500 bouchons/sachet |
94.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16614032
|
Labcon™
3132-340-006-9 |
Non stérile | Bouchon de type capsule | Emballé | 50 tubes/sachet |
108.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16624032
|
Labcon™
3132-345-006-9 |
Stérile | Bouchon de type capsule | Emballé | 50 tubes/sachet |
134.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16624042
|
Labcon™
3142-330-016-9 |
Non stérile | Bouchon de type capsule | Portoir | 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles |
140.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16689832
|
Labcon™
3142-335-016-9 |
Stérile | Bouchon de type capsule | Portoir | 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles |
17.60€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Tube à centrifuger conique
- Les bouchons comprennent un joint en élastomère moulé intégré
- Zone d’écriture antibavure brevetée
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 17 000 x G
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Autoclavables
- Capacité : 15 ml
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
15 ml | |
Autoclavables | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines |
Résine USP classe VI polypropylène | |
17 mm | |
Conique |