Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 15 ml
Zone d’écriture antibavure brevetée
Marque:  Labcon™ 3141-330-016-9
130.38 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 5.89670kg
Code produit. 16684032
  • 149.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 12-07-2024
Description
  • Tube à centrifuger conique
  • Disponibles avec bouchons à vis plats fixés incluant un joint en élastomère moulé intégré ou un bouchon à clipser
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 17 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Autoclavables
  • Capacité : 15 ml
  • Fabriqué aux États-Unis
Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux.
Spécification
Spécification
Conformes aux normes ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE DIV, IATA 95 kPa
15 ml
Résine de polypropylène de classe USP VI
25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles
SuperClear™
17 mm
Oui
Bouchon à vis plat fixé
De 2 à 15 par incréments de 0,5
Naturel
Oui
Portoir
Non stérile
Autoclavables
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
Conique