Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 15 ml
Zone d’écriture antibavure brevetée
Marque:  Labcon™ 3131-165-006-9
169.05 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.29270kg
Code produit. 17285694
  • 204.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 10-07-2024
Description
  • Tube à centrifuger conique
  • Disponibles avec bouchons à vis plats fixés incluant un joint en élastomère moulé intégré ou un bouchon à clipser
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 17 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Autoclavables
  • Capacité : 15 ml
  • Fabriqué aux États-Unis
Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux.
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Violet
15 mL
Résine de PP de classe USP VI
1 tube/sachet, 100 sachets/boîte
Autoclavable
17 mm
Fond conique
Oui
17 mm
17 000 x g
Polypropylène
Naturel
Oui
Emballé
Stérile
118 mm
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
Bouchon à vis plat fixé
Oui
De 2 à 15 par incréments de 0,5