Learn More
Thermo Scientific™ Bain-marie à circulation Precision™
Obtenez une excellente uniformité de la température pour vos échantillons grâce à un débit d’eau dirigé vers le périmètre sur les bains-marie à circulation Precision. Dotés d’un régulateur de température avancé
Marque: Thermo Scientific™ TSCIR89
3318.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 59.00000kg
Description
Les bains-marie à circulation Thermo Scientific™ Precision™ constituent un choix idéal lorsque l’uniformité et la régulation de la température sont particulièrement critiques, comme lors du travail avec des enzymes ou dans des applications sérologiques. Disponibles en trois modèles différents, ces bains-marie haute performance sont dotés d’une commande à microprocesseur et comprennent un couvercle à gable en acier inoxydable amovible, un plateau diffuseur et un canard en caoutchouc.
- Meilleure uniformité de la température grâce à un débit d’eau dirigé vers le périmètre
- Nettoyage et entretien facile du bain-marie grâce à une conception interne sans bobine
- Optimisation de la planification grâce à des minuteurs de démarrage et d’arrêt automatique
- Compatibles avec du matériel de laboratoire plus haut grâce au nouveau couvercle à charnière et une plus grande hauteur
- Permettent d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection en cas de niveau de liquide insuffisant
- Fonctionnement et surveillance faciles grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- Protégez votre travail grâce à des alarmes sonores
Spécification
23,5 gal | |
Bain-marie à circulation 89L | |
UL, CE | |
de Température ambiante +5° ; à 100°C | |
1500 W | |
Acier inoxydable 304 | |
4 | |
Plusmn;0,05°C | |
546 x 1160 x 300 mm (21,5 x 45,7 x 11,8 in) | |
11,2-13,1 / 5,4-6,3 (120V/230V) |
Digital | |
89 L | |
Numérique | |
LCD monochrome | |
1 Couvercle de pignon en acier inoxydable et buse en caoutchouc | |
Precision CIR 89 | |
±0,1°C | |
19 x 36 x 9,5 in(483 x 914 x 241 mm) | |
Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |