Learn More
Testo™ Enregistreur de données de température et d’humidité 174H Mini
Utilisez ce mini-enregistreur de données pour un enregistrement fiable de la température et de l’humidité. Les enregistreurs de données de température et d’humidité Testo™ 174H Mini conviennent idéalement aux espaces tels que les entrepôts, les musées, les archives, les bureaux ou les blocs d’appartement.
Marque:  Testo™ 0572 6560
Code nomenclature Nacres: PB.12
Code produit. 10231930
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Mémoire permettant de mesurer jusqu’à 16 000 mesures de température et d’humidité
  • Capteur d’humidité longue durée pour des mesures fiables et précises
  • Transfert facile des données via un câble USB, analyse pratique des données et enregistrement sur PC
  • Téléchargement gratuit du logiciel (ComSoft Basic), comprend un support mural, 2 x piles au lithium CR 2032, protocole d’étalonnage
Spécification
Spécification
16 000 lectures
1 an (cycle de mesure de 15 min, +25°C)
IP 20
-20 à +70°C ; capacitif : 0 à 100 % d’HR
60 x 38 x 18,5 mm
2 lithium (CR2032)
2
±0,5°C (-20 à +70°C) ; capacitif : ±3% HR (2 à +98 % HR) ; ±0,03 % HR / K
0,1°C ; 0,1 % HR
Nom du produit
Testo™ Enregistreur de données de température et d’humidité 174H Mini > Plage de Plage : -20 à 70°C