Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques en acier inoxydable avec spatules aux extrémités 18/10
En acier inox. La cuillère pour produits chimiques en acier inox 18/10 Bochem™ avec extrémités à spatule est polyvalente.
Marque: Bochem™ 3425
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Description
- Poignée spatule
- Autoclavables
- Acier inox
Spécification
1 de chaque | |
Cuillère pour produits chimiques | |
50 mm | |
Acier inoxydable (18/10) | |
300 x 37 mm | |
Plat |
Autoclavable | |
Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications | |
37 mm | |
2 mm | |
Acier inoxydable (18/10) | |
300 mm |