Learn More
Gosselin™ Récipient droit en PP, 180 ml, avec bouchon à vis
Utilisé dans les applications cliniques et industrielles.
162.00€ - 209.50€
Spécification
Type de produit | Récipient avec bouchon à vis |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Capacité (métrique) | 180 mL |
Matériau du bouchon | PEBD |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Certifications/Conformité | Stérilité | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Certifications/Conformité | Stérilité | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15458844
|
Gosselin™
TP53C-021 |
Bleu | CE N 1935/2004, ISO 11137, STÉRILE SA 10-3 | Stérile | Bleu |
209.50€
264 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15428844
|
Gosselin™
TP53C-012 |
Naturel | CE N 1935/2004 | Non stérile | Rouge |
162.00€
264 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15418844
|
Gosselin™
TP53C-011 |
Naturel | CE N 1935/2004 | Non stérile | Bleu |
164.00€
264 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- À utiliser dans les applications cliniques et industrielles
Spécification
Récipient avec bouchon à vis | |
180 mL | |
Bouchon à vis |
Polypropylène | |
PEBD | |
102 mm |