Learn More
2-Aminoanthracène, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
33.20€ - 98.70€
Identifiants chimiques
CAS | 613-13-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.249 |
Numéro MDL | MFCD00003582 |
Clé InChI | YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458 |
CID PubChem | 11937 |
ChEBI | CHEBI:34260 |
Nom IUPAC | anthracène-2-amine |
SMILES | C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379075
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14269.03 |
1 g |
33.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389075
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14269.06 |
5 g |
98.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
613-13-8 | |
193.249 | |
YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N | |
11937 | |
anthracène-2-amine |
C14H11N | |
MFCD00003582 | |
2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458 | |
CHEBI:34260 | |
C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N |
Spécification
2-Aminoanthracene | |
235°C to 239°C | |
MFCD00003582 | |
2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458 | |
C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N | |
193.249 | |
CHEBI:34260 | |
94% |
613-13-8 | |
C14H11N | |
2209414 | |
YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N | |
anthracène-2-amine | |
11937 | |
193.25 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H341
Susceptibles d’induire des anomalies génétiques.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H341
missing translation for 'einecsNumber' : 210-330-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CA9275000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only