Learn More
Beschreibung
CD300e/LMIR6 Monoclonal specifically detects CD300e/LMIR6 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | CD300e/LMIR6 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 233810 |
| Conjugué | FITC |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | CD300 antigen like family member E, CD300 antigen-like family member E, CD300e antigenPIgR-2, CD300e molecule, CD300LEPIgR2, CLM-2, CLM2CMRF35-A5, CMRF35A5, CMRF35-like molecule 2, Immune receptor expressed on myeloid cells 2, IREM2IREM-2, Poly-Ig receptor 2, Polymeric immunoglobulin receptor 2 |
| Espèces hôtes | Rat |
| Immunogène | Y3 rat myeloid cell line transfected with human CD300e/LMIR6 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?