Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S16x50/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S16x50/4MI
Marque: Ohaus™ 30314584
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S16x50/4MI/li/ulSpécification
Vac/Sar | |
13 mm | |
Rack, 14 x 5 à 7 ml D13 mm Vac/Sar, 2/boîte | |
2 |
14 x 5 à 7 ml | |
Rotors libres R-S16x50/4MI | |
14 |